Key Documents
GF18159295
Polypropylene
(PP), granule, 4 mm nominal granule size, weight 500 g, condition isotactic
동의어(들):
PP306315
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
granular
제조업체/상표
Goodfellow 181-592-95
중량
500 g
공칭 과립 크기
4 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)