Key Documents
GF17460716
Aluminum/Copper metal matrix composite
tube, Al 77.9%/SiC 17.8%/Cu 3.3%/Mg 1.2%/Mn 0.4%, outside diameter 25.4 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
동의어(들):
AL427250
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
형태
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 174-607-16
길이
500 mm
O.D.
25.4 mm
벽 두께
1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)