양식
foil (annealed)
제조업체/상표
Goodfellow 172-553-92
크기 × 두께
25 mm × 25 mm × 0.1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF17255392-1EA | 4061825429120 |
GF17255392-2EA | 4061829950361 |
GF17255392-10EA | 4061829919818 |
GF17255392-20EA | 4061829981150 |
GF17255392-5EA | 4061831001686 |