주요 문서
GF17063490
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
mesh, 300 x 300mm, 0.38mm nominal aperture, 0.75mm thickness, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
동의어(들):
FE228710
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
설명
0.37 (open area)
40 x 40 (wires/inch)
양식
(mesh)
제조업체/상표
Goodfellow 170-634-90
직경 × 두께
0.25 mm × 0.75 mm , plain weave mesh
크기
300 mm × 300 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)