제조업체/상표
Goodfellow 169-947-51
크기
25 × 25 mm
두께
0.6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF16994751-2EA | 4061821135254 |
GF16994751-1EA | 4061821135247 |