Key Documents
GF16682902
Platinum/Rhodium
wire, Pt 94%/Rh 6%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
동의어(들):
PT075140
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 166-829-02
길이
0.1 m
직경
1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)