양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 161-952-15
길이 × 직경
100 mm × 3.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF16195215-2EA | 4061829962074 |
GF16195215-1EA | 4061825428505 |
GF16195215-5EA | 4061831012255 |