제조업체/상표
Goodfellow 160-351-73
직경
15 mm
15 mm
두께
0.1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF16035173-20EA | 4061821135117 |
GF16035173-10EA | 4061821135100 |
GF16035173-50EA | 4061821135124 |