주요 문서
GF15702454
Aluminum alloy 5251
foil, Al 97.7%/Mg 2%/Mn 0.3%, thickness 1.5 mm, size 100 × 100 mm
동의어(들):
AL230750
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 157-024-54
크기
100 × 100 mm
두께
1.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)