콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

GF15485104

Polybutylene Terephthalate

(PBT), monofilament, diam. 0.18 mm, L 200 m

동의어(들):

ES345910

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23

양식

monofilament

제조업체/상표

Goodfellow 154-851-04

길이

200 m

직경

0.18 mm

일반 설명

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

법적 정보

Product of Goodfellow

Storage Class Code

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flash Point (°F)

Not applicable

Flash Point (°C)

Not applicable


가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.

도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.