양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 152-452-43
크기
100 × 100 mm
두께
0.025 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF15245243-1EA | 4061825042589 |
GF15245243-5EA | 4061825042602 |
GF15245243-10EA | 4061825042572 |
GF15245243-2EA | 4061825042596 |