Key Documents
GF15225162
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 100 x 100mm, 0.030mm thickness, annealed, light tight (lt)
동의어(들):
NI110251
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
설명
light tight (lt)
형태
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
제조업체/상표
Goodfellow 152-251-62
크기 × 두께
100 mm × 100 mm × 0.030 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)