주요 문서
GF14736236
Alumina
sheet, thickness 0.50 mm, size 60 × 60 mm, purity 96.%
동의어(들):
AL603051
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
분석
96%
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 147-362-36
크기
60 × 60 mm
두께
0.50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)