주요 문서
GF14307252
Terbium
lump, 25 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99%
동의어(들):
TB006100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Tb
CAS Number:
Molecular Weight:
158.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141614
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 143-072-52
저항도
116 μΩ-cm, 20°C
중량
10 g
최대 종괴 크기
25 mm
bp
3230 °C (lit.)
mp
1356 °C (lit.)
density
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Tb]
InChI
1S/Tb
InChI key
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)