양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 141-659-95
길이 × thickness
200 mm × 0.16 mm
O.D. × I.D.
2.2 mm × 1.88 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF14165995-1EA | 4061825427171 |
GF14165995-10EA | 4061829941826 |
GF14165995-2EA | 4061829961749 |
GF14165995-5EA | 4061831012002 |