제조업체/상표
Goodfellow 141-481-87
크기
100 × 100 mm
두께
0.2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF14148187-2EA | 4061821123718 |
GF14148187-5EA | |
GF14148187-10EA | |
GF14148187-1EA | 4061821123701 |
GF14148187-3EA | 4061821123725 |