문서
GF13942571
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, Ni 77%/Fe 14%/Cu 5%/Mo 4%, thickness 0.05 mm, length 0.5 m, coil width 150 mm
동의어(들):
NI030250
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 139-425-71
길이
0.5 m
코일 너비
150 mm
두께
0.05 mm