양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 136-558-53
길이
200 mm
O.D.
3.0 mm
벽 두께
0.9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13655853-1EA | 4061821144522 |
GF13655853-2EA | 4061821144539 |
GF13655853-10EA | 4061821144515 |
GF13655853-5EA | 4061821144546 |