양식
foil (annealed)
제조업체/상표
Goodfellow 131-479-49
크기 × 두께
300 mm × 300 mm × 0.3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13147949-2EA | 4061829961589 |
GF13147949-1EA | 4061825423982 |
GF13147949-5EA | 4061831011906 |