양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 130-256-52
크기
100 × 100 mm
두께
1.1 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13025652-10EA | 4061825021324 |
GF13025652-5EA | 4061825021362 |
GF13025652-1EA | 4061825021331 |
GF13025652-20EA | 4061825021348 |
GF13025652-2EA | 4061825021355 |