주요 문서
GF12220467
Iridium
rod, 4.0 mm diameter, length 25 mm, purity 99.9%
동의어(들):
IR007935
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ir
CAS Number:
Molecular Weight:
192.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141720
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.9%
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 122-204-67
저항도
4.71 μΩ-cm
길이
25 mm
직경
4.0 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
density
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI key
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF12220467-2EA4061821093264
GF12220467-1EA4061821093257