주요 문서
GF11883078
Tantalum carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g
동의어(들):
TA526010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 118-830-78
중량
100 g
최대 입자 크기
45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)