양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 114-274-09
크기
200 × 200 mm
두께
0.4 mm
색상
natural
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF11427409-10EA | 4061825031248 |
GF11427409-2EA | 4061825031262 |
GF11427409-1EA | 4061825031255 |
GF11427409-5EA | 4061825031279 |