양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 113-688-07
크기
300 × 300 mm
두께
0.18 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF11368807-5EA | 4061825031231 |
GF11368807-10EA | 4061825031200 |
GF11368807-1EA | 4061825031217 |
GF11368807-2EA | 4061825031224 |