주요 문서
GF10649178
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
foil, Al 97.4%/Si 1%/Mg 0.9%/Mn 0.7%, thickness 1.0 mm, size 150 × 150 mm, temper t6
동의어(들):
AL220300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 106-491-78
크기
150 × 150 mm
두께
1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)