제조업체/상표
Goodfellow 105-564-23
크기
200 × 200 mm
두께
0.015 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF10556423-10EA | 4061821134684 |
GF10556423-1EA | 4061821134691 |
GF10556423-2EA | 4061821134707 |
GF10556423-5EA | 4061821134714 |