Key Documents
GF10292688
Aluminum alloy 3003
honeycomb, Al 98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, thickness 20 mm, size 600 × 600 mm, cell size 12.7 mm
동의어(들):
AB112600
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
형태
honeycomb
제조업체/상표
Goodfellow 102-926-88
셀 크기
12.7 mm
크기
600 × 600 mm
두께
20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)