Key Documents
GF10003239
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 50 x 50mm, 0.5mm thickness, annealed, polished on both sides
동의어(들):
FF210351
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
annealed (polished on both sides)
foil
제조업체/상표
Goodfellow 100-032-39
크기 × 두께
50 mm × 50 mm × 0.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)