양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 095-605-61
길이
0.5 m
코일 너비
190 mm
두께
0.2 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF09560561-1EA | 4061825083490 |