제조업체/상표
Goodfellow 095-277-66
크기
200 × 200 mm
두께
0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF09527766-1EA | 4061821123077 |
GF09527766-5EA | 4061821123107 |
GF09527766-10EA | 4061821123060 |
GF09527766-20EA | 4061821123084 |
GF09527766-2EA | 4061821123091 |