양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 092-718-63
길이
50 mm
직경
9.8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF09271863-10EA | 4061821134462 |
GF09271863-1EA | 4061821134479 |
GF09271863-2EA | 4061821134486 |
GF09271863-5EA | 4061821134493 |