Key Documents
GF08793344
Polyimide
(PI), rod, diam. 38 mm, L 25 mm, grade meldin 7001
동의어(들):
IM307950
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 087-933-44
길이
25 mm
직경
38 mm
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable