Key Documents
GF08733955
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 200mm x 9mm diameter, as drawn
동의어(들):
NI107925
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 087-339-55