주요 문서
GF08213712
Carbon - vitreous - 3000c
foam, thickness 12.7 mm, size 100 × 100 mm, bulk density 0.05 g/cm3
동의어(들):
VC003830
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12141908
NACRES:
NA.23
제조업체/상표
Goodfellow 082-137-12
크기
100 × 100 mm
두께
12.7 mm
벌크 밀도
0.05 g/cm3
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)