주요 문서
GF07796212
Dysprosium
foil, thickness 0.2 mm, size 25 × 50 mm, purity 99%
동의어(들):
DY000230
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Dy
CAS Number:
Molecular Weight:
162.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 077-962-12
저항도
89 μΩ-cm, 20°C
크기
25 × 50 mm
두께
0.2 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
density
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Dy]
InChI
1S/Dy
InChI key
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)