주요 문서
GF06395676
Yttrium oxide
powder, 5-10 μm mean particle size, weight 50 g, purity 99.9%
동의어(들):
Y 606030
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352303
NACRES:
NA.23
분석
99.9%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 063-956-76
중량
50 g
평균 입자 크기
5-10 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF06395676-1EA4061821154194