Key Documents
GF06385833
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, Al 98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, 4.76 mm diameter, length 1000 mm, temper soft
동의어(들):
AL077950
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 063-858-33
길이
1000 mm
직경
4.76 mm