주요 문서
GF05754359
Aluminum/Silicon
rod, Al 88%/Si 12%, 10 mm diameter, length 100 mm, condition extruded
동의어(들):
AL137910
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 057-543-59
길이
100 mm
직경
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF05754359-5EA4061821133861
GF05754359-1EA4061821133847
GF05754359-2EA4061821133854