Key Documents
GF05606030
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.1 mm, size 25 × 25 mm, temper annealed
동의어(들):
FE020260
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 056-060-30
크기
25 × 25 mm
두께
0.1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)