양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 050-720-59
길이 × 벽 두께
1000 mm × 0.050 mm
O.D. × I.D.
1.5 mm × 1.4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF05072059-20EA | 4061829980146 |
GF05072059-5EA | 4061831000528 |
GF05072059-10EA | 4061829918804 |
GF05072059-1EA | 4061825419268 |
GF05072059-2EA | 4061829949419 |