주요 문서
GF05003693
Palladium
powder, max. particle size 10 micron, weight 1 g, purity 99.95%
동의어(들):
PD006015
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Pd
CAS Number:
Molecular Weight:
106.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141733
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.95%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 050-036-93
저항도
9.96 μΩ-cm, 20°C
중량
1 g
최대 입자 크기
10 μm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)