양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 045-401-37
길이
50 mm
직경
75 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF04540137-1EA | 4061821133724 |
GF04540137-2EA | 4061821133731 |