주요 문서
GF04189585
Stainless steel - AISI 316l
Non-Woven Fabric, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, weight.m-2 -50g, size 300 × 300 mm, thickness 0.060 mm
동의어(들):
FF213720
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
양식
fabric
제조업체/상표
Goodfellow 041-895-85
크기
300 × 300 mm
두께
0.060 mm
중량
50 gper meter squared
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)