Key Documents
GF04090317
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.193mm, L 500 mm, wall thickness 0.019 mm
동의어(들):
IM307014
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 040-903-17
길이
500 mm
벽 두께
0.019 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)