Key Documents
GF04052630
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 50 x 50mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
동의어(들):
FF210275
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
설명
light tight (lt)
형태
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
제조업체/상표
Goodfellow 040-526-30
크기 × 두께
50 mm × 50 mm × 0.075 mm