제조업체/상표
Goodfellow 037-446-82
직경
6 mm
6 mm
두께
0.016 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF03744682-10EA | 4061821133588 |
GF03744682-20EA | 4061821133595 |
GF03744682-50EA | 4061821133601 |