양식
foil (disks - half hard)
제조업체/상표
Goodfellow 037-016-63
길이 × 너비 × 두께
15 mm × 150 mm × 0.125
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF03701663-10EA | 4061829939595 |
GF03701663-20EA | 4061829990459 |
GF03701663-50EA | 4061831020977 |