분석
99%
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 032-470-84
저항도
64.0 μΩ-cm, 20°C
크기
50 × 50 mm
두께
0.5 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
density
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nd]
InChI
1S/Nd
InChI key
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable