설명
light tight (lt)
양식
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
제조업체/상표
Goodfellow 023-121-21
크기 × 두께
25 mm × 25 mm × 0.038 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF02312121-1EA | 4061825417707 |
GF02312121-2EA | 4061829959616 |
GF02312121-5EA | 4061831010640 |