양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 019-041-72
길이 × thickness
500 mm × 1.5 mm
O.D. × I.D.
10 mm × 7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF01904172-1EA | 4061825417523 |
GF01904172-2EA | 4061829959562 |